Merck
715131
Sigma-Aldrich
Dichlordi-μ-chlorbis[(1,2,3,6,7,8-η-2,7-dimethyl-2,6-octadien-1,8-diyl]diruthenium(IV)
97%
Synonym(e):
Tetrachloro-bis-(2,7-dimethyl-2,6-octadienylen)-diruthenium
Größe auswählen
500 MG
€ 112,00
€ 112,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 112,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H32Cl4Ru2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
616.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 112,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
193-202 °C (dec.)
SMILES String
Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.[CH2][C](C)[CH]CC[CH][C]([CH2])C.[CH2][C](C)[CH]CC[CH][C]([CH2])C
InChI
1S/2C10H16.4ClH.2Ru/c2*1-9(2)7-5-6-8-10(3)4;;;;;;/h2*7-8H,1,3,5-6H2,2,4H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChIKey
UILPCDNRMPZVBB-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
Catalyst for:
  • Selective estragole to transanethole isomerization
  • Regioselective alkylation of indoles with terminal alkynes
  • Diyne polycyclotrimerization
  • Deprotection of N-allylic amines
  • Ring-opening metathesis polymerization of norbornene
  • Polymerization of cycloalkenes and norbornene
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)