Fortfahren mit
71440
Natrium-N-cyclohexylsulfamat
≥99.0% (T)
Synonym(e):
N-Cyclohexylsulfaminsäure Natriumsalz, Cyclaminsäure Natriumsalz, Cyclohexansulfaminsäure Natriumsalz, Natriumcyclamat, Natriumcyclohexansulfamat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,30
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H11NHSO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-348-9
Beilstein/REAXYS Number:
4166868
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
flakes
€ 63,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
flakes
sweetness
30 × sucrose
loss
≤1.0% loss on drying
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO3S.Na/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Phenylsulfamate sweet tastant detectable by humans. ′First generation′ sweetener studied in animal models for its carcinogenic potential.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
95710O013620840
description
≥99.0% (T)
description
technical, mixture of isomers, ≥90% (T)
description
BioXtra
description
purum p.a., ≥98.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥90% (T)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥98.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
flakes
form
powder
form
powder
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
sweetness
30 × sucrose
sweetness
-
sweetness
-
sweetness
-
loss
≤1.0% loss on drying
loss
-
loss
-
loss
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)