Fortfahren mit
714291
(S)-5-Azido-2-(Fmoc-amino)-pentansäure
≥97.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonym(e):
Fmoc-5-azido-L-norvalin, Fmoc-L-δ-azidoornithin, Fmoc-Orn(N2)-OH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 380,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.40
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
€ 380,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(S)-5-Azido-2-(Fmoc-amino)-pentansäure, ≥97.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 3.5±0.3°, c = 1 in ethyl acetate
composition
carbon, 62.2-63.9% , nitrogen, 14.3-15.1%
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis, reaction type: click chemistry
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CCCN=[N+]=[N-])NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H20N4O4/c21-24-22-11-5-10-18(19(25)26)23-20(27)28-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,23,27)(H,25,26)/t18-/m0/s1
InChI key
TVPIDQLSARDIPX-SFHVURJKSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
469513
description
≥97.0% (HPLC)
description
98%, optical purity ee: 98% (GLC)
form
powder
form
solid
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
98%
functional group
Fmoc
functional group
hydroxyl, amine
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
optical activity
[α]/D 3.5±0.3°, c = 1 in ethyl acetate
optical activity
[α]20/D −11°, c = 1 in chloroform
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)