Merck
713759
Sigma-Aldrich
2-Bromphenetol
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
1-Brom-2-ethoxy-benzol, 2-Brom-ethoxybenzol, o-Brom-phenetol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9BrO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.06
Beilstein:
2043678
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
SMILES String
CCOc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
JVEQWIQHHWNMQX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)