Fortfahren mit
15469
Boc-Homophe-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(S)-2-(Boc-amino)-4-phenyl-buttersäure, Boc-L-homophenylalanin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH2CH2CH[NHCOOC(CH3)3]COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.33
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3653506
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +6.5±1°, c = 2% in ethanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
76-80 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16-12(13(17)18)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChI key
MCODLPJUFHPVQP-LBPRGKRZSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
15043
description
≥98.0% (TLC)
description
≥98.0% (TLC)
form
powder
form
solid
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
76-80 °C
mp
-
optical activity
[α]20/D +6.5±1°, c = 2% in ethanol
optical activity
[α]/D -6.5±1.0°, c = 2 in ethanol
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)