Wichtige Dokumente
709956
P,P′-(9,9-Dimethyl-9H-xanthen-4,5-diyl)-bis-[N,N,N′,N′-tetraethyl-phosphordiamid]
97%
Synonym(e):
Xantphos basierter Ligand
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
99-104 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CCN(CC)P(N(CC)CC)c1cccc2c1Oc3c(cccc3C2(C)C)P(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C31H52N4OP2/c1-11-32(12-2)37(33(13-3)14-4)27-23-19-21-25-29(27)36-30-26(31(25,9)10)22-20-24-28(30)38(34(15-5)16-6)35(17-7)18-8/h19-24H,11-18H2,1-10H3
InChIKey
APRIDPKHBSWSHQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)