708992
3,4-Dichlorbenzylalkohol-2,5,6-d3,α,α-d2
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
35-38 °C
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(Cl)c1Cl)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2/i1D,2D,3D,4D2
InChIKey
FVJIUQSKXOYFKG-QUWGTZMWSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable