Wichtige Dokumente
708844
(1S,2S)-N,N′-Bis(2-acetyl-3-oxo-2-butenyliden)-1,2-Dimesitylethylendiaminato-Cobalt(II)
Synonym(e):
(S,S)-AMAC
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Optische Aktivität
[α]/D −309°, c = 0.1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
242-246 °C
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(=O)C1=C(C)O[Co]OC(C)=C(\C=N\[C@H]([C@@H](\N=C\1)c2c(C)cc(C)cc2C)c3c(C)cc(C)cc3C)C(C)=O
InChI
1S/C32H40N2O4.Co/c1-17-11-19(3)29(20(4)12-17)31(33-15-27(23(7)35)24(8)36)32(34-16-28(25(9)37)26(10)38)30-21(5)13-18(2)14-22(30)6;/h11-16,31-32,35,37H,1-10H3;/q;+2/p-2/b27-23+,28-25+,33-15+,34-16+;/t31-,32-;/m0./s1
InChIKey
PHCQQLMRNZRDJA-OZXAGROVSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Stereoselective preparation of benzylic alcohols via oxidative kinetic resolution of secondary benzylic alcohols with oxygen in presence of alkene
- Enantioselective borohydride reduction
- Preparation of ß-nitro alcohols from aldehydes and nitroalkanes by stereoselective Henry reaction in presence of amine bases
- Preparation of optically pure diarylpropanediols via reduction of the corresponding diketones
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)