Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 106,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC10H6SO3Na · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.23 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-975-5
Beilstein/REAXYS Number:
3784871
MDL number:
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
technical
Quality Segment
form
crystals
impurities
~25% water
mp
280 °C (dec.) (lit.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].[H]O[H].Nc1ccc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S.Na.H2O/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9;;/h1-6H,11H2,(H,12,13,14);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
PGVZBSXAFZCRTM-UHFFFAOYSA-M
Application
4-Amino-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt hydrate can be used:
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description technical | description 98% | description technical, ≥90% (T) | description ACS reagent |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystals | form - | form powder | form - |
| mp 280 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp ≥300 °C | mp - |
| functional group sulfonic acid | functional group sulfonic acid | functional group sulfonic acid | functional group - |
| impurities ~25% water | impurities - | impurities - | impurities - |
| grade technical | grade - | grade technical | grade ACS reagent |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?