Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC6H4SO3Na·2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
249-038-1
Beilstein/REAXYS Number:
3803250
MDL number:
Assay:
98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
functional group
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].Oc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O4S.Na.2H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;;/h1-4,7H,(H,8,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
SXONATFNYJWFNK-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium 4-hydroxybenzenesulfonate dihydrate has been used in the preparation of:
- series of layered divalent transition metal benzenesulfonates
- luminescent ladder-like lanthanide coordination polymers of 4-hydroxybenzenesulfonate
- new polynorbornene ionomers bearing fluorinated pendant benzenesulfonate groups
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 97% | assay ≥90% (T) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| functional group sulfonic acid | functional group sulfonic acid | functional group sulfonic acid | functional group sulfonic acid |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?