Fortfahren mit
707759
Cytidin-15N3 5′-Triphosphat Natriumsalz -Lösung
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Synonym(e):
CTP-15N3 Natriumsalz -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,60
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 499,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.080,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H1415N3Na2O14P3
Molekulargewicht:
530.10
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32119108
Isotopic purity:
≥98 atom % 15N
Assay:
≥95% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
liquid
€ 97,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
≥98 atom % 15N
Quality Segment
assay
≥95% (CP)
form
liquid
concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+3
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Other Notes
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
645699711020900379
description
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
description
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
description
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
description
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
assay
≥95% (CP)
assay
≥95% (CP)
assay
≥95% (CP)
assay
≥95% (CP)
isotopic purity
≥98 atom % 15N
isotopic purity
≥98 atom %
isotopic purity
≥98 atom % 13C
isotopic purity
≥98 atom % 15N
mass shift
M+3
mass shift
M+12
mass shift
M+9
mass shift
M+3
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
solution
form
solution
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)