Fortfahren mit
707201
Propionaldehyd-2,2,3,3,3-d5
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Propanal-d5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CD3CD2CHO
Molekulargewicht:
63.11
UNSPSC Code:
12352114
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
liquid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
liquid
bp
46-50 °C
density
0.873 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C=O
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2
InChI key
NBBJYMSMWIIQGU-ZBJDZAJPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
603813722537797642
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
mass shift
M+5
mass shift
M+1
mass shift
M+5
mass shift
M+5
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
≥98% (CP)
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
form
liquid
form
-
form
solid
form
liquid
bp
46-50 °C
bp
46-50 °C (lit.)
bp
108-114 °C/10 mmHg (lit.)
bp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-22.0 °F - closed cup
flash_point_c
-30 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
198710-93-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)