Merck
705934
SAFC
N-Cbz-cis-4-Hydroxy-L-Prolinmethylester
97%
Synonym(e):
Methyl-(2S,4S)-N-Cbz-4-hydroxypyrrolidin-2-carboxylat
Größe auswählen
1 G
€ 170,00
€ 170,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 170,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H17NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 170,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
80-85 °C
SMILES String
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](O)CN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO5/c1-19-13(17)12-7-11(16)8-15(12)14(18)20-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-12,16H,7-9H2,1H3/t11-,12-/m0/s1
InChIKey
VVKAGQHUUDRPOI-RYUDHWBXSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)