Merck
705896
Sigma-Aldrich
5-Brom-2-(methylthio)-pyrimidin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5BrN2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
63-68 °C
SMILES String
CSc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C5H5BrN2S/c1-9-5-7-2-4(6)3-8-5/h2-3H,1H3
InChIKey
WFLSPLBDSJLPFW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)