Merck
705845
Sigma-Aldrich
4,4′-Bipiperidin
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
170-172 °C
SMILES String
C1CC(CCN1)C2CCNCC2
InChI
1S/C10H20N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h9-12H,1-8H2
InChIKey
PRNRUOJLUPUJDN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)