Fortfahren mit
705128
Resorufin-d6
98 atom % D, 96% (CP)
Synonym(e):
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-on-d6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 449,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12D6HNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.23
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
96% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
powder
€ 449,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
96% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c2N=C3C([2H])=C([2H])C(=O)C([2H])=C3Oc2c([2H])c1O
InChI
1S/C12H7NO3/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9/h1-6,14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
HSSLDCABUXLXKM-MZWXYZOWSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
705357709549588806
description
98 atom % D, 96% (CP)
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
97 atom % D, 98% (CP)
description
98 atom % D, 98% (CP)
assay
96% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
97 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)