Merck
704555
Sigma-Aldrich
3-Fluor-4-pyridin-Boronsäurepinakolester
95%
Synonym(e):
3-Fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxoborolan-2-yl)-pyridin
Größe auswählen
1 G
€ 101,00
€ 101,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 101,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15BFNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 101,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
124-128 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccncc2F
InChI
1S/C11H15BFNO2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-14-7-9(8)13/h5-7H,1-4H3
InChIKey
MLFGHAHGSVFKMI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)