Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 437,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H10O2)nC12H18O5
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
Quality Segment
mol wt
average Mn 800
refractive index
n
density
1.094 g/mL at 25 °C
storage temp.
−20°C
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description average Mn 800 | description average Mn 950 | description average Mn 5,000 | description average Mw ~400,000 by GPC, in toluene |
| refractive index n | refractive index n | refractive index - | refractive index n |
| form liquid | form liquid | form powder | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| density 1.094 g/mL at 25 °C | density 1.120 at 25 °C | density - | density 1.007 g/mL at 25 °C |
| mol wt average Mn 800 | mol wt average Mn 950 | mol wt average Mn 5,000 | mol wt average Mw ~400,000 by GPC |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polycaprolactone dimethacrylate
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?