Merck
703893
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-5-Brompyridin
97%
Synonym(e):
1-(5-Brompyridin-3-yl)-ethanon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
90-94 °C
SMILES String
CC(=O)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-2-7(8)4-9-3-6/h2-4H,1H3
InChIKey
LDBPZEQZCOUYFT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable