Fortfahren mit
70160
Nafion™ 117, enthält -Lösung
~5% in a mixture of lower aliphatic alcohols and water
Nachhaltigkeitsmerkmale
Synonym(e):
Tetrafluoroethylen-perfluor-3,6-dioxa-4-methyl-7-octen-sulfonsäure-copolymer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
26111700
eCl@ss:
32110203
NACRES:
NA.23
MDL number:
form
liquid
sustainability
Sustainability features
concentration
~5% in a mixture of lower aliphatic alcohols and water
refractive index
n20/D 1.38
greener alternative category
InChI
1S/C7HF13O5S.C2F4/c8-1(9)2(10)24-5(15,16)3(11,4(12,13)14)25-6(17,18)7(19,20)26(21,22)23;3-1(4)2(5)6/h(H,21,22,23);
InChI key
FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
General description
Nafion™ 117-Lösung kann für die Bildung von Nafionmembranen mit Eigenschaften wie gute Wasseraufnahme (~27 %) und Ionenleitfähigkeit (~1,23 × 10−2 Ω−1 cm−1) verwendet werden. Seine Stromdichte bei 600 V für die Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen ist ~640 mA cm−2.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Application
Nafion™ 117-Lösung kann für viele verschiedene Anwendungen verwendet werden, z. B.:
  • als polyelektrolytische Membran für Brennstoffzellen
  • für die Metallextraktion aus wässrigen Lösungen
  • für die Herstellung von Wasserstoff durch thermochemische Wasserspaltung
  • als Referenzmembran zur Beurteilung der Methanoldurchlässigkeit
Legal Information
Nafion ist eine eingetragene Marke der THE CHEMOURS COMPANY FC LLC
Nafion is a trademark of The Chemours Company FC, LLC
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
67.0 °F
Flammpunkt (°C)
19.44 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Is there any alternative products that can replace Nafion 117 solution since this is discontinued?
    1 answer
    1. At this time, there is no direct substitute for Nafion 117. However, a brief search of the literature reveals that there may be acceptable alternatives. Please see the links below to review these publications:
      https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsaem.3c00522#:~:text=Polybenzimidazole%20Membranes%20as%20Nafion%20Replacement%20in%20Aqueous%20HCl%20Electrolyzers,-Kris%20Likit%2Danurak
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7377320/
      Should Aquivion E98-15S be of interest, please see the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/802751
      Helpful?
  2. What is the storage condition (temperature of Nafion 117 containing solution?
    1 answer
    1. The product is to be stored in room temperature. Please keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from heat and sources of ignition. For more safety and storage information please view the safety data sheet: https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/70160
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. Is Product 70160, Nafion® 117 solution, cationic or anionic?
    1 answer
    1. Nafion® 117 is cationic (H+).
      Helpful?
  5. How can I dilute Product 70160, Nafion® 117 solution?
    1 answer
    1. Dilution of the Nafion® 117 solution in a 50:50 mixture of 1-propanol/2-propanol is preferred.
      Helpful?
  6. What is the composition of Product 70160, Nafion® 117 solution?
    1 answer
    1. The exact composition of the Nafion® 117 solution is considered proprietary by the manufacturer.  However, based on the data available, the composition is believed to be similar to the following: approximately 5% Nafion® Perfluorinated Ion-Exchange powder, 15-25% water, 1-5% methanol, with the remainder being a 1:1 mixture of 1-propanol and 2-propanol.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review