Merck
701564
Sigma-Aldrich
(S)-[2,2′-Bis-(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl]-dichlororuthenium
95%
Synonym(e):
(S)-BINAP-dichlororuthenium-Komplex, (S)-[1,1′-Binaphthalin]-2,2′-diyl-bis-[diphenylphosphin]-ruthenium-Komplex, [(1S)-[1,1′-Binaphthalin]-2,2′-diyl-bis-[diphenylphosphin-κP]]-dichlororuthenium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H32Cl2P2Ru
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
794.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
InChI
1S/C44H32P2.2ClH.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;;;/h1-32H;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChIKey
YEKBVMDAGDTOQB-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2