Merck
701238
Sigma-Aldrich
2-Brom-5-Nitrobenzonitril
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H3BrN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
118-120 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
nitrile
nitro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H3BrN2O2/c8-7-2-1-6(10(11)12)3-5(7)4-9/h1-3H
InChIKey
RKODNVITKISFKU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)