Merck
700835
Sigma-Aldrich
(S)-Tol-SDP
Synonym(e):
(S)-(−)-7,7′-Bis-[di-(4-methylphenyl)-phosphino]-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobiinden, (S)-(−)-7,7′-Bis-[di-(p-methylphenyl)-phosphino]-1,1′-spirobiindan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H42P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
644.76
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D −206°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
154-161 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)P(c2ccc(C)cc2)c3cccc4CCC5(CCc6cccc(P(c7ccc(C)cc7)c8ccc(C)cc8)c56)c34
InChI
1S/C45H42P2/c1-31-11-19-37(20-12-31)46(38-21-13-32(2)14-22-38)41-9-5-7-35-27-29-45(43(35)41)30-28-36-8-6-10-42(44(36)45)47(39-23-15-33(3)16-24-39)40-25-17-34(4)18-26-40/h5-26H,27-30H2,1-4H3
InChIKey
VLIOMJFCGWZUON-UHFFFAOYSA-N
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)