Fortfahren mit
424889
Rhodium(II)-heptafluorbutyrat-Dimer
97%
Synonym(e):
Dirhodium heptafluorobutyrate dimer, Dirhodium tetrakis(perfluorobutyrate), Tetrakis(perfluorobutyrato)dirhodium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[(CF3CF2CF2CO2)2Rh]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1057.93
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
powder
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/4C4HF7O2.2Rh/c4*5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11;;/h4*(H,12,13);;/q;;;;2*+2/p-4
InChI key
BNCXPORMMOBRMR-UHFFFAOYSA-J
Application
Recently used in the catalytic preparation of macrocycles and in the efficient synthesis of chiral β-substituted (E)-crotylsilanes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
442100204226399191
description
97%
description
-
description
99.8%
description
-
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
assay
97%
assay
-
assay
99.8%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
reaction suitability
reaction type: C-H Activation, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: rhodium
reaction suitability
reagent type: catalyst
application(s)
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
application(s)
-
application(s)
catalysts
application(s)
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)