Merck
699063
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzofuran
97%
Größe auswählen
1 G
€ 81,60
€ 81,60
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 81,60
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 81,60
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.554
bp
195-197 °C/760 mmHg
Dichte
1.046 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1coc2ccccc12
InChI
1S/C9H8O/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
InChIKey
ZRXHLJNBNWVNIM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)