Wichtige Dokumente
698202
2,5-Bis-(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazol
99%
Synonym(e):
2,5-Di-(naphthalin-1-yl)-1,3,4-oxadiazol, BND
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
175-178 °C
SMILES String
c1ccc2c(cccc2c1)-c3nnc(o3)-c4cccc5ccccc45
InChI
1S/C22H14N2O/c1-3-11-17-15(7-1)9-5-13-19(17)21-23-24-22(25-21)20-14-6-10-16-8-2-4-12-18(16)20/h1-14H
InChIKey
MUNFOTHAFHGRIM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)