Merck
697273
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Tri-Boc-Guanidin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H29N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
359.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
190-196 °C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N\C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H29N3O6/c1-14(2,3)23-11(20)17-10(18-12(21)24-15(4,5)6)19-13(22)25-16(7,8)9/h1-9H3,(H2,17,18,19,20,21,22)
InChIKey
XZGNHTJSFCBWHG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)