Fortfahren mit
15033
1,3-Di-Boc-2-(trifluormethylsulfonyl)-guanidin
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
N,N′-Bis-(tert.-butoxycarboyl)-N′′-trifylguanidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 469,00
€ 351,75
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CF3SO2N=C[NHCO2C(CH3)3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7947176
€ 109,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
mp
113 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N\S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H20F3N3O6S/c1-10(2,3)23-8(19)16-7(17-9(20)24-11(4,5)6)18-25(21,22)12(13,14)15/h1-6H3,(H2,16,17,18,19,20)
InChI key
GOQZIPJCBUYLIR-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Guanidinylation reagents for amines and peptides
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
15480759562412791
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥99.0% (T)
description
packaged for use in deposition systems
description
97%
form
solid
form
solid
form
liquid
form
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.9% (GC)
assay
97%
mp
113 °C (dec.) (lit.)
mp
85-87 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)