Merck
696846
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylaminomethyl)-7-Azaindol
97%
Synonym(e):
3-(Dimethylaminomethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin, 7-Azagramin, Dimethyl-(1H-pyrrolo[2,3-b]-3-pyridinylmethyl)-amin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
144-149 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CN(C)Cc1c[nH]c2ncccc12
InChI
1S/C10H13N3/c1-13(2)7-8-6-12-10-9(8)4-3-5-11-10/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
RFLCFQLBXWLHKX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)