Fortfahren mit
A93607
1H-Imidazo[4,5-b]pyridin
99%
Synonym(e):
4-Azabenzimidazol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,10
€ 60,82
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.12
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32151902
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
EC Number:
205-987-3
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
€ 60,82
Listenpreis€ 81,10Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
148-151 °C (lit.)
SMILES string
c1cnc2nc[nH]c2c1
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-5-6(7-3-1)9-4-8-5/h1-4H,(H,7,8,9)
InChI key
GAMYYCRTACQSBR-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A95502703451158844
description
99%
description
98%
description
96%
description
99%
assay
99%
assay
98%
assay
96%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
mp
148-151 °C (lit.)
mp
105-107 °C (lit.)
mp
178-183 °C
mp
144-146 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)