Merck
695858
Sigma-Aldrich
3-Brompropyl-Boronsäurepinakolester
Synonym(e):
2-(3-Brompropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18BBrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4559
bp
74-80 °C/1.1 mmHg
Dichte
1.177 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC1(C)OB(CCCBr)OC1(C)C
InChI
1S/C9H18BBrO2/c1-8(2)9(3,4)13-10(12-8)6-5-7-11/h5-7H2,1-4H3
InChIKey
CHQXFJUKMDJWHO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves