Merck
695351
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromphenoxy)phenol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H9BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
73-78 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H9BrO2/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,14H
InChIKey
HMBBTPMHPQGJMR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)