Fortfahren mit
69498
Glycerintristearat
technical
Synonym(e):
1,2,3-Trioctadecanoyl-glycerin, 1,2,3-Tristearoyl-glycerin, Tristearin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 209,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 230,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3(CH2)16COOCH2]2CHOCO(CH2)16CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
891.48
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-097-6
Beilstein/REAXYS Number:
1718456
MDL number:
€ 209,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
Quality Segment
form
powder
functional group
ester
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C57H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h54H,4-53H2,1-3H3
InChI key
DCXXMTOCNZCJGO-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Glycerintriester von Fettsäuren. Hauptbestandteile an Fettsäuren: Stearin- und Palmitinsäure.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T5016T250120049779
Tristearin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T2501200
Tristearin
description
technical
description
≥99%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
tested according to Ph. Eur., anhydrous
grade
technical
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
form
powder
form
powder
form
-
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycerintristearat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)