Merck
694274
Sigma-Aldrich
Fmoc-Thr(tBu)-OH-13C4, 15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
13CH313CH(OtBu)13CH(15NH-Fmoc)13CO2H
Molekulargewicht:
402.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
97% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
132 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)O[13CH]([13CH3])[13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C23H27NO5/c1-14(29-23(2,3)4)20(21(25)26)24-22(27)28-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,13H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/t14?,20-/m0/s1/i1+1,14+1,20+1,21+1,24+1
InChIKey
LZOLWEQBVPVDPR-AMHYHHFMSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)