Merck
692972
Sigma-Aldrich
(S)-RuCl[(p-cymene(BINAP)]Cl
Synonym(e):
Chlor-[(S-2,2′-Bis-(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl-p-cymol)-ruthenium(II)-chlorid
About This Item
Lineare Formel:
[C54H46ClP2Ru]+Cl-
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
928.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[Ru]Cl.CC(C)c1ccc(C)cc1.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccc5ccccc5c4-c6c(ccc7ccccc67)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/C44H32P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h1-32H;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
WNHLGYRPKARUHY-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago