Wichtige Dokumente
692948
(S)-RuCl[(p-Cymol)(DM-SEGPHOS®)]Cl
Synonym(e):
Chloro-[(S)-(–)-5,5′-bis-[di-(3,5-xylyl)-phosphino]-4,4′-bi-1,3-benzodioxol]-(p-cymol)-ruthenium(II)-chlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C46H44O4P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)51(36-19-29(3)14-30(4)20-36)41-11-9-39-45(49-25-47-39)43(41)44-42(12-10-40-46(44)50-26-48-40)52(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h9-24H,25-26H2,1-8H3;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
LLNJPFQWQJQPEH-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago