692344
DPBP-zähniges Phosphin
95%
Synonym(e):
2,2′ -Bis-(diphenylphosphino)-benzophenon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
152-156 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
O=C(c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C37H28OP2/c38-37(33-25-13-15-27-35(33)39(29-17-5-1-6-18-29)30-19-7-2-8-20-30)34-26-14-16-28-36(34)40(31-21-9-3-10-22-31)32-23-11-4-12-24-32/h1-28H
InChIKey
RKNMFQXZZRUBQH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)