Merck
692026
Sigma-Aldrich
2-Methylphenylethylbromid
97%
Synonym(e):
1-(2-Bromethyl)-2-methylbenzol, 1-Brom-2-o-tolyethan, 2-(2-Bromethyl)-toluol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5571
Dichte
1.179 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cc1ccccc1CCBr
InChI
1S/C9H11Br/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
InChIKey
PZXWZXNXBNIAHO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)