Merck
691739
Sigma-Aldrich
3-Chlorisatosäureanhydrid
95%
Synonym(e):
3-Chlor-2H-3,1-benzoxazin-2,4(1H)-dion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4ClNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
227-232 °C
SMILES String
Clc1cccc2C(=O)OC(=O)Nc12
InChI
1S/C8H4ClNO3/c9-5-3-1-2-4-6(5)10-8(12)13-7(4)11/h1-3H,(H,10,12)
InChIKey
ORYNBDLURYDZFM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves