Fortfahren mit
97006
Arachinsäure-1,2,3,4-13C4
analytical standard
Synonym(e):
Eicosansäure-1,2,3,4-13C4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13C4C16H40O2
Molekulargewicht:
316.50
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=[13C](O)[13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)/i17+1,18+1,19+1,20+1
InChI key
VKOBVWXKNCXXDE-OVVPIIBUSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
594985780157527
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
extent of labeling
≥99%
extent of labeling
≥99%
extent of labeling
≥99%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)