Fortfahren mit
689017
N-[(2S)-2-Pyrrolidinylmethyl]-Trifluormethansulfonamid
≥98.5% (T)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 589,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11F3N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
≥98.5% (T)
Form:
powder
€ 589,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.5% (T)
form
powder
optical activity
[α]/D +13±1°, c = 1 in methanol
optical purity
ee: ≥98.5%
reaction suitability
reagent type: organic catalyst
functional group
amine, fluoro
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)NC[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C6H11F3N2O2S/c7-6(8,9)14(12,13)11-4-5-2-1-3-10-5/h5,10-11H,1-4H2/t5-/m0/s1
InChI key
RIWFUAUXWIEOTK-YFKPBYRVSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
553701514975950
description
≥98.5% (T)
description
for spectrophotometric det. of Fe(III), ≥98.5%
description
≥98.0% (T)
description
≥98.0% (T)
assay
≥98.5% (T)
assay
≥98.5%, ≥98.5% (T)
assay
≥98.0% (T)
assay
≥98.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
-
form
liquid
functional group
fluoro, amine
functional group
-
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
ketone, carboxylic acid
optical purity
ee: ≥98.5%
optical purity
-
optical purity
-
optical purity
-
optical activity
[α]/D +13±1°, c = 1 in methanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)