Merck
688762
Sigma-Aldrich
1,3-Diethoxyimidazolium-bis(trifluormethylsulfonyl)imid
98%
Synonym(e):
(OEt)2Im-NTF2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13F6N3O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
437.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98% (13C-NMR)
≥98% (19F-NMR)
≥98% (31P-NMR)
98%
Form
liquid
Verunreinigungen
0.3% Pf6 (19F-NMR)
Brechungsindex
n20/D 1.4249
Eignung
complies for IR spectroscopy
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
CCOn1cc[n+](OCC)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H13N2O2.C2F6NO4S2/c1-3-10-8-5-6-9(7-8)11-4-2;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-7H,3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
InChIKey
CJJJLUVYFXOOSP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ionic liquid and NHC precatalyst[1]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)