Merck
687197
Sigma-Aldrich
Ethyl-5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-Carboxylat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
96-100 °C
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1cnn(C)c1N
InChI
1S/C7H11N3O2/c1-3-12-7(11)5-4-9-10(2)6(5)8/h4H,3,8H2,1-2H3
InChIKey
MEUSJJFWVKBUFP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)