Merck
686395
Sigma-Aldrich
4-Iod-2-methoxybenzoesäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7IO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
147-151 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(I)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
KKAZLRGZDIWYJT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)