Merck
684732
Sigma-Aldrich
4-Bromthiobenzamid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6BrNS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
139-143 °C
Funktionelle Gruppe
amine
bromo
SMILES String
NC(=S)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H6BrNS/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
InChIKey
AIPANIYQEBQYGC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)