Wichtige Dokumente
682640
Nanoton, oberflächenmodifiziert
contains 25-30 wt. % methyl dihydroxyethyl hydrogenated tallow ammonium
Synonym(e):
Nanomer® I.34TCN, Nanomer® Ton, Montmorillonit-Ton
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Enthält
25-30 wt. % methyl dihydroxyethyl hydrogenated tallow ammonium
Matrix
Montmorillonite clay base material
Partikelgröße
≤20 μm
Anwendung
- Improve modulus
- Increase barrier
- Enhance chemical resistance
- Increase heat deflection temperature (HDT)
Rechtliche Hinweise
Product of Nanocor®, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?