Merck
681148
Sigma-Aldrich
3-(3-Bromphenyl)propionsäure
96%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4CH2CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
72-76 °C
SMILES String
OC(=O)CCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-3,6H,4-5H2,(H,11,12)
InChIKey
DWKWMFSWLCIMKI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable