Merck
680907
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-Jod-4-Methoxybenzaldehyd
97%
Synonym(e):
2-Iodisovanillin, 4-Formyl-2-hydroxy-3-iodanisol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7IO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
167-174 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
iodo
SMILES String
COc1ccc(C=O)c(I)c1O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-6-3-2-5(4-10)7(9)8(6)11/h2-4,11H,1H3
InChIKey
KLXKKFGRNPBWGM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)