Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 652,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H16BClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.49
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4603
bp
57-62 °C/0.3-0.4 mmHg
density
1.028 g/mL at 25 °C
functional group
chloro
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\CCl
InChI
1S/C9H16BClO2/c1-8(2)9(3,4)13-10(12-8)6-5-7-11/h5-6H,7H2,1-4H3/b6-5+
InChI key
HLBDNUSUVDDICF-AATRIKPKSA-N
Application
trans-2-Chloromethylvinylboronic acid pinacol ester is a common reactant of Suzuki coupling reaction. It can be used to prepare:
- Readout reagent that helps in providing qualitative and quantitative readouts in enzyme biomarker detection assays.
- Boronated enynes, which on Au(I) catalyzed cycloisomerization yield various dienyl boronates.
- α-Methyl-substituted boronates for the allylation of ketones to yield homoallylic tertiary alcohols.
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 95% |
| assay 97% | assay 97% | assay 95% |
| bp 57-62 °C/0.3-0.4 mmHg | bp - | bp - |
| density 1.028 g/mL at 25 °C | density 0.8879 g/mL at 25 °C | density 0.935 g/mL at 25 °C |
| refractive index n20/D 1.4603 | refractive index n20/D 1.4422 | refractive index n20/D 1.447 |
| functional group chloro | functional group - | functional group ether |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?