Merck
67877
Sigma-Aldrich
Butyrimidsäure-ethylester -hydrochlorid
≥97.0% (AT)
Synonym(e):
Butanimidsäure-ethylester -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2C(NH)OCH2CH3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.63
Beilstein:
3679641
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (AT)
mp (Schmelzpunkt)
74-79 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CCCC(=N)OCC
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c1-3-5-6(7)8-4-2;/h7H,3-5H2,1-2H3;1H
InChIKey
YGBFFMMKLWVKGU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable